Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9880-1G OR9880-100MG OR9880-250MG
APOSOR9880-1GEA 33.7 EUR
APOSOR9880-1G APOSOR9880-100MG APOSOR9880-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419462
CAS nummer: 64951-08-2