4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9881-1G OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA 399 EUR
APOSOR9881-1G APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659080
CAS nummer: 214759-73-6
UN: 2735
ADR: 8,III