Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9882-1G OR9882-250MG OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA 70.1 EUR
APOSOR9882-1G APOSOR9882-250MG APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125316
CAS nummer: 78587-72-1