Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
OR9884-1G OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA 22 EUR
APOSOR9884-1G APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formule: C₉H₉NO₅
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125034
CAS nummer: 61873-93-6