1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromonitrobenzene
OR9891-100G OR9891-10G OR9891-25G
APOSOR9891-100GEA 73 EUR
APOSOR9891-100G APOSOR9891-10G APOSOR9891-25G
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₄BrNO₂
Kookpunt: 261 °C
Smeltpunt: 40…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007045
CAS nummer: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III