2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 43.8 EUR
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Kookpunt: 90…92 °C/0,02mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044660
CAS nummer: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II