ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 134 EUR
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000200
CAS nummer: 99-73-0
UN: 3261
ADR: 8,II