ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(4-iodophenyl)ethanone, 4-Iodophenacyl bromide
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 22 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
MW: 324.9400 g/mol
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01360521
CAS nummer: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8 III