4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 29.4 EUR
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190.29 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01536453
CAS nummer: 57356-18-0