3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 22 EUR
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212.05 g/mol
Smeltpunt: 237…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05665872
CAS nummer: 404827-77-6