Cysteaminium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-MEA
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 61.4 EUR
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formule: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Smeltpunt: 66…68 °C
Dichtheid: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012904
CAS nummer: 156-57-0
UN: 3335
ADR: 9 III