Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 73 EUR
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Coumarin-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆O₄
Smeltpunt: 189…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006852
CAS nummer: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III