Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9926-1G OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA 22 EUR
APOSOR9926-1G APOSOR9926-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
Smeltpunt: 122…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01365811
CAS nummer: 2199-51-1