2,4-Dimethylpyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 73 EUR
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimethylpyrrole 98%
2,4-Dimethylpyrrole
Formule: C₆H₉N
MW: 95.1424 g/mol
Kookpunt: 165…167 °C
Dichtheid: 0.924 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192088
CAS nummer: 625-82-1
EINECS: 210-912-2