p-Toluenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
OR9931-100G OR9931-1KG
APOSOR9931-100GEA 22 EUR
APOSOR9931-100G APOSOR9931-1KG
p-Toluenesulphonyl chloride 97%
p-Toluenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Kookpunt: 146 °C/15mmHg
Smeltpunt: 67…70 °C
Dichtheid: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007450
CAS nummer: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09612