1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 73 EUR
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
Smeltpunt: 98…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138502
CAS nummer: 7661-32-7