2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(tert-Butyl) 4-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 55.5 EUR
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₂₁NO₄
MW: 267.3208 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179394
CAS nummer: 86770-31-2