Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 514 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
Smeltpunt: 125…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010645
CAS nummer: 2199-44-2