2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9940-100G OR9940-25G
APOSOR9940-100GEA 207 EUR
APOSOR9940-100G APOSOR9940-25G
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 156 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112507
CAS nummer: 63071-03-4
UN: 1993
ADR: 3,III