3-Methylanthranil acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 30.8 EUR
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007745
CAS nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2