Piperidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 22 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Formule: C₅H₁₁NO
Kookpunt: 108…114 °C/10mmHg
Smeltpunt: 86…90 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005999
CAS nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1