4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9945-100G OR9945-25G OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA 484 EUR
APOSOR9945-100G APOSOR9945-25G APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Formule: C₇H₈ClNO₂
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093995
CAS nummer: 122307-41-9