3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-2,4-dimethyl-6-hydroxybenzaldehyde
OR9955-250MG OR9955-100MG
APOSOR9955-250MGEA 99.3 EUR
APOSOR9955-250MG APOSOR9955-100MG
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00732125
CAS nummer: 81322-67-0