o-Toluenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 117 EUR
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
o-Toluenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S
Kookpunt: 254 °C
Smeltpunt: 10 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024874
CAS nummer: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II