5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 65.8 EUR
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Kookpunt: 128 °C/5mmHg
Smeltpunt: 29…30 °C
Dichtheid: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00127818
CAS nummer: 36082-50-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III