2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9966-10G OR9966-1G OR9966-5G
APOSOR9966-10GEA 745 EUR
APOSOR9966-10G APOSOR9966-1G APOSOR9966-5G
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
2-Bromo-4-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235159
CAS nummer: 54151-74-5