α-Bromo-m-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 205 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Kookpunt: 130 °C/3,8mmHg
Smeltpunt: 91…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001809
CAS nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8,II