5-Methoxy-1-indanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 67.2 EUR
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Methoxy-1-indanone 98%
5-Methoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 107…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003789
CAS nummer: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6