6-Nitro-m-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9984-100G OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-100GEA 0 EUR
APOSOR9984-100G APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
6-Nitro-m-toluic acid
6-Nitro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 133…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007368
CAS nummer: 3113-72-2