(±)-2-Aminobutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
OR9986-100G OR9986-25G OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA 65.8 EUR
APOSOR9986-100G APOSOR9986-25G APOSOR9986-500G
(±)-2-Aminobutyric acid
(±)-2-Aminobutyric acid
Formule: C₄H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008093
CAS nummer: 2835-81-6