(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
OR9988-25G
OR9988-100G
APOSOR9988-25GEA
22
EUR
APOSOR9988-25G
APOSOR9988-100G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid 98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Formule:
C₄H₉NO₂ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064414 CAS nummer: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |