4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9989-100G OR9989-25G OR9989-500G
APOSOR9989-100GEA 58.4 EUR
APOSOR9989-100G APOSOR9989-25G APOSOR9989-500G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010301
CAS nummer: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
UN: 3259
ADR: 8,III