5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9991-1G OR9991-5G
APOSOR9991-1GEA 51.2 EUR
APOSOR9991-1G APOSOR9991-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂
Kookpunt: 114…115 °C/4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067853
CAS nummer: 1131-17-5