5-Phenyl-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 43.8 EUR
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formule: C9H7NO
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00067074
CAS nummer: 1006-68-4