3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-2,6-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631324
CAS nummer: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II