ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0002-100G PC0002-25G PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA 78.9 EUR
APOSPC0002-100G APOSPC0002-25G APOSPC0002-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013252
CAS nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II