3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0007-10G PC0007-5G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 287 EUR
APOSPC0007-10G APOSPC0007-5G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631388
CAS nummer: 261762-46-3
UN: 2735
ADR: 8,III