α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 23.4 EUR
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631446
CAS nummer: 90292-67-4
UN: 3265
ADR: 8,II