α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-10G PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-10GEA 0 EUR
APOSPC0009-10G APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluene
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631326
CAS nummer: 261762-47-4
UN: 3265
ADR: 8,II