2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 43.8 EUR
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid 97%
2-Chloro-3,6-difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631464
CAS nummer: 261762-48-5