3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 161 EUR
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317834
CAS nummer: 168833-77-0