3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 359 EUR
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophenol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Kookpunt: 195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631330
CAS nummer: 261762-51-0
UN: 3261
ADR: 8,III