(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 110 EUR
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631328
CAS nummer: 261762-53-2