2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0020-1G PC0020-5G PC0020-25G
APOSPC0020-1GEA 57 EUR
APOSPC0020-1G APOSPC0020-5G APOSPC0020-25G
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631447
CAS nummer: 261762-54-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III