3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0021-1G PC0021-5G
APOSPC0021-1GEA 110 EUR
APOSPC0021-1G APOSPC0021-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631327
CAS nummer: 261762-55-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III