2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC0022-100G PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA 680 EUR
APOSPC0022-100G APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₉F₅O₃S
Kookpunt: 75 °C/0,75mmHg
Smeltpunt: 53…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093346
CAS nummer: 565-42-4