2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0024-1G PC0024-25G PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA 22 EUR
APOSPC0024-1G APOSPC0024-25G APOSPC0024-5G
2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
2-Chloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631573
CAS nummer: 53145-38-3