3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0026-1G PC0026-5G PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA 22 EUR
APOSPC0026-1G APOSPC0026-5G APOSPC0026-25G
3-Chloro-2-fluoroanisole 97%
3-Chloro-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631570
CAS nummer: 261762-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III