3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 111 EUR
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClFO
Kookpunt: 214 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631571
CAS nummer: 85070-48-0