2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 234 EUR
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
2-Chloro-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631465
CAS nummer: 88487-25-6